SRP6506
Haptoglobina w osoczu (typ mieszany)
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Bp, KM, Łańcuch b haptoglobiny, łańcuch a haptoglobiny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Opis ogólny
Białko ostrej fazy osocza występujące w ludzkim osoczu w ilości 100-300 mg/100 ml. Wiąże hemoglobinę, zapobiegając w ten sposób utracie żelaza przez nerki. Ludzie są polimorficzni pod względem haptoglobiny, z trzema głównymi fenotypami: Hp 1-1, Hp 2-1 i Hp 2-2. Podczas gdy rozkład fenotypów może się znacznie różnić w zależności od pochodzenia etnicznego i położenia geograficznego, fenotyp Hp 2-1 jest najbardziej rozpowszechnionym fenotypem u ludzi. Stężenie haptoglobiny w osoczu jest najwyższe u osób z Hp 1-1, średnie u osób z Hp 2-1 i najniższe u osób z Hp 2-2. Hp 1-1 jest najbardziej skuteczny w wiązaniu hemoglobiny, a Hp 2-2 jest najmniej skuteczny. Ta różnica funkcjonalna może być związana z częstotliwością i nasileniem ataków padaczki, ponieważ naukowcy odkryli korelację między nawracającymi napadami a fenotypem Hp 2-2.
Postać fizyczna
Liofilizowany jako substancja stała niezawierająca soli.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)