Kluczowe dokumenty
SRP6374
Sigma-Aldrich
Galektyna-9
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Antygen nowotworowy HOM-HD-21, Eskalaktyna, Gal-9, LGALS9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
18.5 kDa (168 aa, 1-148 aa + His Tag.)
opakowanie
pkg of 50 μg
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LGALS9(3965)
Opis ogólny
Galektyna-9 (Gal-9) należy do lektyn zwierzęcych, które mają powinowactwo do β-galaktozydów i pentasacharydu Forssmana. Ulega silnej nadekspresji w tkance choroby Hodgkina i może uczestniczyć w interakcji między komórkami H&RS z otaczającymi je komórkami, a tym samym może odgrywać rolę w patogenezie tej choroby i / lub konsekwentnie związanego z nią niedoboru odporności. Rekombinowane białko galektyny-9 wyrażono w E.coli i oczyszczono przy użyciu konwencjonalnych technik chromatograficznych.
Postać fizyczna
0,5 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 1 mM NaCl i 20% glicerolu.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Judith Leitner et al.
PLoS pathogens, 9(3), e1003253-e1003253 (2013-04-05)
T cell immunoglobulin and mucin protein 3 (TIM-3) is a type I cell surface protein that was originally identified as a marker for murine T helper type 1 cells. TIM-3 was found to negatively regulate murine T cell responses and
Anthony L Steichen et al.
PloS one, 10(4), e0123573-e0123573 (2015-04-22)
Sepsis is a complex immune disorder that is characterized by systemic hyperinflammation. Alarmins, which are multifunctional endogenous factors, have been implicated in exacerbation of inflammation in many immune disorders including sepsis. Here we show that Galectin-9, a host endogenous β-galactoside
R Mukherjee et al.
Food & function, 10(1), 33-37 (2019-01-12)
Lactulose, a non-digestible oligosaccharide and functional food, promotes Bifidobacteria growth. Here we show that lactulose, beyond its prebiotic action, may have direct immunomodulatory effects as well. In synergy with CpG-ODN, a bacterial DNA mimetic, lactulose enhances basolateral concentrations of IFN-γ
Elizabeth Ann L Enninga et al.
The Journal of pathology, 245(4), 468-477 (2018-05-08)
In patients with metastatic melanoma, high blood levels of galectin-9 are correlated with worse overall survival and a bias towards a Th2 inflammatory state supportive of tumor growth. Although galectin-9 signaling through TIM3 on T cells has been described, less
Susanna Leskela et al.
PloS one, 10(4), e0123938-e0123938 (2015-04-17)
Patients with autoimmune thyroid disease (AITD) show defects in their immune-regulatory mechanisms. Herein we assessed the expression and function of galectin-1 and galectin-9 (Gal-1, Gal-9) in dendritic cells (DCs) from patients with AITD. Peripheral blood samples from 25 patients with