Kluczowe dokumenty
SRP6368
Sigma-Aldrich
TREM2
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Receptor wyzwalający wyrażany na komórkach mieloidalnych 2, Trem2a, Trem2b, Trem2c
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
20.4 kDa (181 aa, 19-161 aa + His Tag)
opakowanie
pkg of 50 μg
stężenie
0.25 mg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TREM2(54209)
Opis ogólny
TREM2 jest białkiem błonowym, które tworzy receptorowy kompleks sygnalizacyjny z białkiem wiążącym kinazę tyrozynową TYRO. Białko to funkcjonuje w odpowiedzi immunologicznej i może być zaangażowane w przewlekły stan zapalny poprzez wyzwalanie produkcji konstytutywnych cytokin zapalnych. Defekty tego genu są przyczyną policystycznej lipomembranicznej osteodysplazji ze stwardniającą leukoencefalopatią (PLOSL). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Rekombinowane ludzkie białko TREM2, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E.coli i oczyszczone przy użyciu konwencjonalnych technik chromatografii.
Postać fizyczna
0,25 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 0,15 M NaCl, 1 mM DTT i 10% glicerolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qian Zhai et al.
Anesthesiology, 127(1), 98-110 (2017-04-12)
Microglia can not only detrimentally augment secondary injury but also potentially promote recovery. However, the mechanism underlying the regulation of microglial phenotypes after stroke remains unclear. Mice were subjected to middle cerebral artery occlusion for 60 min. At 3 days
Hyuk Sung Kwon et al.
Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia, 73, 215-218 (2020-02-19)
Soluble triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (sTREM2) is derived from cleavage of TREM2, which is expressed on the cell surface of microlgia and other tissue-specific macrophages. In the present study, the changes in the sTREM2 levels after ischemic
Francesca Cignarella et al.
Acta neuropathologica, 140(4), 513-534 (2020-08-11)
Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory, demyelinating, and neurodegenerative disease of the central nervous system (CNS) triggered by autoimmune mechanisms. Microglia are critical for the clearance of myelin debris in areas of demyelination, a key step to allow remyelination. TREM2