SRP6307
BPI
≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
BPI, Bakterie/przepuszczalność, CAP57, Zwiększenie zawartości białka
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Opis ogólny
Białko zwiększające bakteriobójczość/przepuszczalność (BPI) to białko o 456 resztach, które jest częścią wrodzonego układu odpornościowego. BPI zostało początkowo zidentyfikowane w neutrofilach, ale znajduje się w innych tkankach, w tym w nabłonkowej wyściółce błon śluzowych. Jest to endogenne białko antybiotyczne o silnym działaniu zabijającym bakterie Gram-ujemne. Wiąże się ze związkami zwanymi lipopolisacharydami wytwarzanymi przez bakterie Gram-ujemne. Lipopolisacharydy są silnymi aktywatorami układu odpornościowego; jednak BPI w pewnych stężeniach może zapobiegać tej aktywacji. Białko zwiększające przepuszczalność bakterii (BPI) jest obecne w azurofilnych granulkach leukocytów wielojądrzastych (PMN). BPI jest toksyczne tylko dla bakterii Gram-ujemnych. Specyficzność ta wynika z silnego przyciągania BPI do lipopolisacharydów (LPS) w otoczce bakteryjnej. BPI jest również ważnym antygenem dla autoprzeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) w zapaleniu naczyń.
Postać fizyczna
Zamrożone w 80 mM fosforanie cytrynianu, pH 5,6, 0,75 M NaCl.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Maria K Magnusson et al.
Inflammatory bowel diseases, 23(6), 956-966 (2017-04-27)
The clinical disease course of ulcerative colitis (UC) varies substantially between individuals and can currently not be reliably predicted. The gut microbiota and the host's immune defense are key players for gut homeostasis and may be linked to disease outcome.