SRP6159
FGF-basic human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FGF-2, FGF-b, HBGF-2, HBGH-2, Prostatropin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in human cells
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
17 kDa (monomer, non-glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... FGF2(2247)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)