SRP6023
Growth Hormone from chicken
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Growth hormone, Growth hormone 1, Somatotropin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
22.255 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
chicken ... SOMA(378781)
Opis ogólny
GH jest członkiem rodziny hormonów somatotropiny/prolaktyny, które odgrywają ważną rolę w kontroli wzrostu. Gen ten, wraz z czterema innymi pokrewnymi genami, znajduje się w locus hormonu wzrostu na chromosomie 17, gdzie są one przeplatane w tej samej orientacji transkrypcyjnej; uważa się, że układ ten wyewoluował w wyniku serii duplikacji genów. Pięć genów ma niezwykle wysoki stopień identyczności sekwencji. Alternatywny splicing generuje dodatkowe izoformy każdego z pięciu hormonów wzrostu, prowadząc do dalszej różnorodności i potencjału specjalizacji. Ten konkretny członek rodziny ulega ekspresji w przysadce mózgowej, ale nie w tkance łożyskowej, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych czterech genów w locus hormonu wzrostu. Rekombinowany hormon wzrostu kurczaka (cGH) wytwarzany w E.Coli jest pojedynczym, nieglikozylowanym łańcuchem polipeptydowym zawierającym 191 aminokwasów z dodatkowym Ala na jego N-końcu i mającym masę cząsteczkową 22255 Daltonów. Rekombinowany GH Chicken jest oczyszczany za pomocą zastrzeżonych technik chromatograficznych.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,3% NaHCO, pH 8
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Odtworzyć w sterylnej H?O lub 0,4% NaHCO? dostosowanym do pH 8-9 do stężenia ? 100 μg/ml i sterylnie przefiltrować. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych, najlepiej w obecności białka nośnikowego.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)