Kluczowe dokumenty
SRP6015
Sigma-Aldrich
Endoglin human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
CD105, END, ENG, HHT1, ORW
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in Sf9 cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
90.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
Endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ENG(2022)
Opis ogólny
Endoglina jest glikoproteiną błonową typu I zlokalizowaną na powierzchni komórek i jest częścią kompleksu receptora TGF beta. Endoglina składa się z homodimeru o masie 180 kDa z wiązaniami dwusiarczkowymi. Znaleziono ją na komórkach śródbłonka, aktywowanych makrofagach, fibroblastach i komórkach mięśni gładkich. Stwierdzono, że endoglina jest częścią kompleksu receptora TGF-beta1. Może być zatem zaangażowana w wiązanie TGF-beta1, TGF-beta3, aktywiny-A, BMP-2 i BMP-7. Postuluje się, że endoglina jest zaangażowana w organizację cytoszkieletu wpływającą na morfologię i migrację komórek. Endoglina odgrywa rolę w rozwoju układu sercowo-naczyniowego i przebudowie naczyń krwionośnych. Jej ekspresja jest regulowana podczas rozwoju serca. Ludzka rekombinowana domena zewnątrzkomórkowa CD105 wytwarzana w bakulowirusie jest homodimerycznym, glikozylowanym polipeptydem zawierającym 586 aminokwasów i mającym masę cząsteczkową 61 kDa, ale w wyniku glikozylacji migruje do 90 kDa w warunkach redukujących w SDS-PAGE. CD105 jest połączony z C-końcowym tagiem His (6xHis) i oczyszczony za pomocą zastrzeżonych technik chromatograficznych.
Postać fizyczna
Liofilizowany z PBS pH 7,4.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS do stężenia ~ 100 μg/ml. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel Beiroa et al.
PloS one, 8(1), e54591-e54591 (2013-01-22)
Endoglin is a transmembrane auxiliary receptor for transforming growth factor-beta (TGF-beta) that is predominantly expressed on proliferating endothelial cells. It plays a wide range of physiological roles but its importance on energy balance or insulin sensitivity has been unexplored. Endoglin
Olivier Nolan-Stevaux et al.
PloS one, 7(12), e50920-e50920 (2013-01-10)
Endoglin (ENG), a co-receptor for several TGFβ-family cytokines, is expressed in dividing endothelial cells alongside ALK1, the ACVRL1 gene product. ENG and ACVRL1 are both required for angiogenesis and mutations in either gene are associated with Hereditary Hemorrhagic Telangectasia, a
David M Charytan et al.
International journal of cardiology, 176(1), 99-109 (2014-07-23)
Sudden cardiovascular death is increased in chronic kidney disease (CKD). Experimental CKD models suggest that angiogenesis and nitric oxide (NO) inhibitors induce myocardial fibrosis and microvascular dropout thereby facilitating arrhythmogenesis. We undertook this study to characterize associations of CKD with
Lee B Rivera et al.
The Journal of cell biology, 193(7), 1305-1319 (2011-06-29)
Pericytes migrate to nascent vessels and promote vessel stability. Recently, we reported that secreted protein acidic and rich in cysteine (SPARC)-deficient mice exhibited decreased pericyte-associated vessels in an orthotopic model of pancreatic cancer, suggesting that SPARC influences pericyte behavior. In
Caixia Yuan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(4), 2547-2556 (2019-03-25)
Bone morphogenetic protein (BMP) expression has been observed in the uterus in previous studies. However, the influence of BMP7 on blastocyst implantation remains unclear. Blastocysts first act on luminal endometrial epithelial cells during implantation. The purpose of the present study