Kluczowe dokumenty
SRP5355
MYT1, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZp547K1610, FLJ20093, PKMYT1
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~93 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PKMYT1(9088)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen PKMYT1 (kinaza białkowa, związana z błoną tyrozyna/treonina 1) ulega zróżnicowanej ekspresji między wątrobą płodową a wątrobą postnatalną. Gen ten jest zmapowany na ludzkim chromosomie 16p13.3. Wiadomo również, że jest zlokalizowany w niedojrzałych oocytach. MYT1 (czynnik transkrypcji mieliny 1) jest członkiem rodziny specyficznych dla neuronów białek wiążących DNA zawierających palec cynkowy. MYT1 z linii oligodendrocytów, wraz z blisko spokrewnionym palcem cynkowym CCHC, ulega ekspresji w rozwijających się neuronach w ośrodkowym układzie nerwowym ssaków. Rekombinowane fragmenty MYT1 zawierające albo 2 palce cynkowe (upstream), albo 4 palce cynkowe (downstream) wiązały ten sam element regulacyjny cis w promotorze PLP1 in vitro, a wiązanie DNA wymagało Zn2+, ale nie innych dwuwartościowych kationów.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja genu PKMYT1 (kinazy białkowej związanej z błoną tyrozyny/treoniny 1) jest niezbędna do progresji raka jelita grubego i raka wątrobowokomórkowego. Działanie Cdc2 (kinazy zależnej od cyklin 2), niezbędnej cząsteczki wymaganej do indukcji mitozy, jest regulowane przez PKMYT1. PKMYT1 wiąże się z regionami promotorowymi białek proteolipidowych ośrodkowego układu nerwowego i odgrywa rolę w rozwijającym się układzie nerwowym.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protein kinase, membrane-associated tyrosine/threonine 1 is associated with the progression of colorectal cancer
Jeong D, et al.
Oncology Reports, 39(6), 2829-2836 (2018)
Myt1 protein kinase is essential for Golgi and ER assembly during mitotic exit
Nakajima H, et al.
The Journal of Cell Biology, 181(1), 89-103 (2008)
PKMYT1 promoted the growth and motility of hepatocellular carcinoma cells by activating beta-catenin/TCF signaling
Liu L, et al.
Experimental Cell Research, 358(2), 209-216 (2017)
Matthew K Iyer et al.
Nature genetics, 47(3), 199-208 (2015-01-20)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) are emerging as important regulators of tissue physiology and disease processes including cancer. To delineate genome-wide lncRNA expression, we curated 7,256 RNA sequencing (RNA-seq) libraries from tumors, normal tissues and cell lines comprising over 43 Tb