Kluczowe dokumenty
SRP5293
Sigma-Aldrich
PIP5K1C, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-gamma, PIP5Kgamma, PIPKIg_v4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
176-264 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~120 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PIP5K1C(23396)
Opis ogólny
PIP5K1C lub 5-kinaza fosfatydyloinozytolo-4-fosforanowa 1 gamma fosforyluje fosfatydyloinozytolo-4-fosforan, tworząc 4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu. PIP5K1C znajduje się w synapsach i odgrywa rolę w endocytozie i migracji komórek. PIP5K1C bezpośrednio wiąże się z β-kateniną i zwiększa aktywność β-kateniny pod wpływem stymulacji czynnikiem wzrostu. Ekspresja PIP5K1C i aktywność kinazy zwiększają fosforylację β-kateniny na resztach, które promują import jądrowy i aktywność transkrypcyjną. Niedobór PIP5K1C upośledza rekrutację neutrofili w wyniku defektu adhezji. PIP5K1C reguluje adhezję poprzez ułatwianie aktywacji GTPazy RhoA i integryny przez chemoatraktanty.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)