SRP5282
ERK1, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
HS44KDAP, HUMKER1A, MAPK3, MGC20180, P44ERK1, P44MAPK, PRKM3
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
linia produktu
PRECISIO®
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
672-1008 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~72 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1