Merck
SRP5266
Sigma-Aldrich
HDAC2, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
RPD3, YAF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
3553-5520 RLU/min·ng
masa cząsteczkowa
~92 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC2(3066)
Opis ogólny
HDAC2 lub deacetylaza histonowa 2 należy do rodziny deacetylaz histonowych, która działa poprzez tworzenie dużych kompleksów wielobiałkowych i jest odpowiedzialna za deacetylację reszt lizyny w N-końcowych regionach histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4). HDAC2 tworzy kompleksy represorów transkrypcji, łącząc się z wieloma różnymi białkami i odgrywa ważną rolę w regulacji transkrypcji, progresji cyklu komórkowego i zdarzeniach rozwojowych. HDAC2 działa w modulowaniu plastyczności synaptycznej i długotrwałych zmian obwodów neuronalnych, co z kolei negatywnie reguluje uczenie się i pamięć. HDAC1 i HDAC2 są funkcjonalnie redundantne we wzroście i rozwoju serca oraz utrzymują tożsamość i funkcję kardiomiocytów.
Postać fizyczna
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)