Merck
SRP5227
Sigma-Aldrich
PAD6, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
PADI6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~100 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PADI6(353238)
Opis ogólny
Peptydyloargininowa deiminaza 6 (PAD6) lub PADI6 należy do deiminaz peptydyloargininowych. Ulega ekspresji w oocytach i zarodkach preimplantacyjnych. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 1p36.
Działania biochem./fizjol.
Deiminazy peptydyloargininowe (PAD) przekształcają reszty argininy w reszty cytruliny w obecności jonów wapnia. Uważa się, że członkowie rodziny PAD są zaangażowani w patofizjologię stwardnienia rozsianego i reumatoidalnego zapalenia stawów oraz odgrywają rolę w homeostazie naskórka. PAD6 jest niezbędny do tworzenia nowej struktury włóknistej ograniczonej do oocytów, sieci cytoplazmatycznych (CPL). Nadbudowa PAD6/CPL odgrywa kluczową rolę w regulacji pozycjonowania i ruchu organelli za pośrednictwem mikrotubul.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Komentarz do analizy
Białko to nie jest badane pod kątem aktywności enzymatycznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potential Role of Peptidylarginine Deiminase Enzymes and Protein Citrullination in Cancer Pathogenesis
Sunish Mohanan
Biochemistry Research International (2012)
Rui Kan et al.
Developmental biology, 350(2), 311-322 (2010-12-15)
Organelle positioning and movement in oocytes is largely mediated by microtubules (MTs) and their associated motor proteins. While yet to be studied in germ cells, cargo trafficking in somatic cells is also facilitated by specific recognition of acetylated MTs by
Acefylline activates filaggrin deimination by peptidylarginine deiminases in the upper epidermis.
Mechin MC
Journal of Dermatological Science (2016)
Erik R Vossenaar et al.
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 25(11), 1106-1118 (2003-10-28)
Peptidylarginine deiminase (PAD, EC 3.5.3.15) enzymes catalyze the conversion of protein-bound arginine to citrulline. This post-translational modification may have a big impact on the structure and function of the target protein. In this review, we will discuss the effects of