SRP5218
EIF2AK4 (192-1024), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
GCN2, KIAA1338
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
11.9-16.1 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~132 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... EIF2AK4(440275)
Opis ogólny
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2-α kinaza 4 (EIF2AK4), znany również jako GCN2, jest enzymem kodowanym przez gen EIF2AK4 u ludzi. U myszy EIF2AK4 ulega szerokiej ekspresji z wyraźną ekspresją w wątrobie i mózgu.
Działania biochem./fizjol.
Eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 2-α kinaza 4 (EIF2AK4) jest odpowiedzialny za fosforylację podjednostki a eukariotycznego czynnika inicjacji 2 (eIF2α). Kinaza EIF2AK4 eIF2-α reguluje homeostazę kwasów tłuszczowych w wątrobie podczas niedoboru niezbędnego aminokwasu. Białko p58IPK hamuje aktywność EIF2AK4. EIF2AK4 jest powiązany z rozwojem płucnej choroby żylno-okluzyjnej (PVOD), a jego szlak jest związany z chorobami takimi jak rak i choroba Alzheimera. Białko to wpływa na wiele aspektów fizjologii komórkowej w odpowiedzi na szereg stresów, takich jak głód. Mutacja w EIF2AK4 może powodować autosomalną recesywną naczyniakowatość włośniczkową płuc (PCH). EIF2AK4 powoduje wzrost guza i angiogenezę poprzez ekspresję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF).
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
EIF2AK4 mutations in pulmonary capillary hemangiomatosis
D Hunter Best
Chest, 145 (2013)
Characterization of a mammalian homolog of the GCN2 eukaryotic initiation factor 2alpha kinase
J J Berlanga
European Journal of Biochemistry (2014)
p58IPK is an inhibitor of the eIF2a kinase GCN2 and its localization and expression underpin protein synthesis and ER processing capacity.
Anne Roobol
The Biochemical Society, 465 (2014)
mino acid deprivation promotes tumor angiogenesis through the GCN2/ATF4 pathway
Yugang Wang
Neoplasia (2013)
EIF2AK4 mutations cause pulmonary veno-occlusive disease, a recessive form of pulmonary hypertension
Melanie Eyries
Nature Genetics, 46(46) (2013)