Merck
SRP5183
Sigma-Aldrich
GAB1, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~108 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GAB1(2549)
Opis ogólny
GAB1 is a member of the IRS1-like multisubstrate docking protein family and is a direct substrate of the epidermal growth factor receptor and the insulin receptor. GAB1 is tyrosine phosphorylated upon stimulation of cells with various cytokines, growth factors, and antigen receptor. Tyrosine phosphorylation of GAB1 mediates interaction with several proteins that contain SH2 domains such as SHP2 and phosphatidylinositol 3-kinase. GAB1 is an important mediator of branching tubulogenesis and plays a central role in cellular growth response, transformation and apoptosis.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anatoly Kiyatkin et al.
The Journal of biological chemistry, 281(29), 19925-19938 (2006-05-12)
Grb2-associated binder 1 (GAB1) is a scaffold protein involved in numerous interactions that propagate signaling by growth factor and cytokine receptors. Here we explore in silico and validate in vivo the role of GAB1 in the control of mitogenic (Ras/MAPK)
M Holgado-Madruga et al.
Nature, 379(6565), 560-564 (1996-02-08)
The protein Grb2 plays a central role in signalling by receptor protein-tyrosine kinases, where its SH2 domain binds to the receptor and its two SH3 domains link to effectors. One target effector is Sos, so Grb2 links receptor protein-tyrosine kinases