Kluczowe dokumenty
SRP5132
SMAD3, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
DKFZP586N0721, DKFZp686J10186, HSPC193, HsT17436, JV15-2, MADH3, MGC60396
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~77 kDa
numer dostępu NCBI
Zastosowanie
cell analysis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SMAD3(4088)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)