Merck
SRP5125
Sigma-Aldrich
Rel B, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
I-REL, IREL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~68 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RELB(5971)
Opis ogólny
Rel B is part of the NFκB complex and forms heterodimeric complexes with p50 (NFKB1) and p52 (NFKB2). The homodimeric complexes of Rel B alone do not show DNA-binding activity. IHC analysis has shown that Rel B expression correlated with dendritic cell activation. NFκB-inducing kinase NIK is required for osteoclastogenesis in response to pathologic stimuli and overexpression of Rel B rescues differentiation of mouse NIK -/- osteoclast precursors. Rel B is required for RANKL-induced osteoclastogenesis in vitro and for TNF -induced bone resorption in vivo. This indicates that the alternative NFκB pathway, via Rel B, plays an essential and unique role in RANKL signaling toward osteoclast development.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sergio Vaira et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(10), 3897-3902 (2008-03-07)
NF-kappaB inducing kinase (NIK) is required for osteoclastogenesis in response to pathologic stimuli, and its loss leads to functional blockade of both alternative and classical NF-kappaB caused by cytoplasmic retention by p100. We now show that deletion of p100 restores
V Bours et al.
Oncogene, 9(6), 1699-1702 (1994-06-01)
RelB belongs to the family of Rel-related proteins, dimers of which determine NF-kappa B activity. The murine RelB protein has been reported to be a dimerizing partner in kappa B-binding complexes which are capable of transactivation. On the other hand