Kluczowe dokumenty
SRP5089
Sigma-Aldrich
TBK1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
FLJ11330, NAK, T2K
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
259-351 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~105 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TBK1(29110)
Opis ogólny
Gen TBK1 (TANK-binding kinase 1) znajduje się na ludzkim chromosomie 12q14. Jest to kinaza białkowa serynowo-treoninowa. Kodowane białko ma domenę kinazy, domenę podobną do ubikwityny, domenę dimeryzacji α-helikalnego rusztowania i mały motyw wiążący adaptor.
Działania biochem./fizjol.
TBK1 (TANK-binding kinase 1) może fosforylować wiele białek, takich jak optineuryna, P62 (sekwestosom 1) i czynnik regulacyjny interferonu 3 (IRF3). Bierze udział w różnych szlakach sygnałowych, a mianowicie w autofagii, przeciwwirusowych i przeciwbakteryjnych odpowiedziach odporności wrodzonej, transformacji onkogennej i ekspresji mediatorów stanu zapalnego. Mutacje w tym genie są powiązane ze sporadycznym stwardnieniem zanikowym bocznym (SALS), rodzinnym ALS (FALS) i otępieniem czołowo-skroniowym. Wady TBK1 hamują autofagię, powodując gromadzenie się uszkodzonych mitochondriów, prowadząc w ten sposób do neurodegeneracji. Zmiana liczby kopii genu TBK1 jest związana z jaskrą normalnego napięcia. TBK1, znana również jako NAK lub kinaza aktywująca NFκB, jest kinazą białkową, która może fosforylować i aktywować kinazy IkB. Aktywacja kinaz IkB umożliwia fosforylację białka IkB, które jest następnie degradowane poprzez szlak ubikwitynacji. Mechanizm ten umożliwia aktywację kompleksu transkrypcyjnego NFκB. TBK1 jest specyficznym regulatorem kinaz IkB i może również oddziaływać z białkiem IkB TANK. TBK1 jest składnikiem kinazy aktywowanej wirusem, która fosforyluje IRF3 i IRF7, umożliwiając ich dimeryzację i translokację do jądra, gdzie indukują transkrypcję interferonu.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 10mM glutathione, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Confirmation of TBK1 duplication in normal tension glaucoma
Kawase K, et al.
Experimental Eye Research, 96(1), 178-178 (2012)
Mutational analysis of TBK1 in Taiwanese patients with amyotrophic lateral sclerosis
Tsai PC , et al.
Neurobiology of Aging, 40, 191-e11-191-e11 (2016)
Dynamic recruitment and activation of ALS-associated TBK1 with its target optineurin are required for efficient mitophagy
Moore AS and Holzbaur ELF
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113(24), E3349-E3358 (2016)
Loss of TBK1 is a frequent cause of frontotemporal dementia in a Belgian cohort
Gijselinck I, et al.
Neurology, 85(24), 2116-2125 (2015)
Y Tojima et al.
Nature, 404(6779), 778-782 (2000-04-28)
Phosphorylation of IkappaB by the IkappaB kinase (IKK) complex is a critical step leading to IkappaB degradation and activation of transcription factor NF-kappaB. The IKK complex contains two catalytic subunits, IKKalpha and IKKbeta, the latter being indispensable for NF-kappaB activation