Key Documents
SRP5004
AMPK (α2/β2/γ2), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
AAKG, AAKG2, AMPK, AMPK2, CMH6, H91620p, MGC61468, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG2, WPWS
About This Item
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
255-345 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~36 kDa (B2)
~65 kDa (G2)
~69 kDa (A2)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB2(5565) , PRKAG2(51422)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1