Kluczowe dokumenty
SRP5003
Sigma-Aldrich
AMPK (α2/β2/γ1), active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
AMPK, AMPK2, AMPKG, MGC61468, MGC8666, PRKAA, PRKAA2, PRKAB2, PRKAG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
238-322 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~36 kDa (B2)
~40 kDa (G1)
~69 kDa (A2)
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Opis ogólny
AMP-activated protein kinase (AMPK) exhibits a key role as a master regulator of cellular energy homeostasis. AMPK exists as a heterotrimeric complex composed of a catalytic α subunit and regulatory β and γ subunits. Binding of AMP to the γ subunit allosterically activates the complex. AMPK is activated in response to stresses that deplete cellular ATP (low glucose, hypoxia and ischemia) and via signaling pathways in response to adiponectin, leptin and CAMKKβ.
Postać fizyczna
Supplied in 50mM sodium phosphate, pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.25mM DTT, 25% glycerol.
Uwaga dotycząca przygotowania
after opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qin Zhao et al.
Molecular cell, 77(1), 95-107 (2019-10-20)
GTP cyclohydrolase I (GTPCH), 6-pyruvoyltetrahydropterin synthase (PTPS), and sepiapterin reductase (SR) are sequentially responsible for de novo synthesis of tetrahydrobiopterin (BH4), a known co-factor for nitric oxide synthase (NOS). The implication of BH4-biosynthesis process in tumorigenesis remains to be investigated.
Barbara B Kahn et al.
Cell metabolism, 1(1), 15-25 (2005-08-02)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) is an evolutionarily conserved sensor of cellular energy status, and recent data demonstrate that it also plays a critical role in systemic energy balance. AMPK integrates nutritional and hormonal signals in peripheral tissues and the
D Grahame Hardie
Journal of cell science, 117(Pt 23), 5479-5487 (2004-10-29)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) cascade is a sensor of cellular energy status. Whenever the cellular ATP:ADP ratio falls, owing to a stress that inhibits ATP production or increases ATP consumption, this is amplified by adenylate kinase into a much
Ting Wang et al.
Nature cell biology, 19(7), 833-843 (2017-06-20)
Chromatin-associated fumarase (FH) affects histone methylation via its metabolic activity. However, whether this effect is involved in gene transcription remains to be clarified. In this study, we show that under glucose deprivation conditions, AMPK phosphorylates FH at Ser75, which in
Xiang-Rong Li et al.
Cell death discovery, 7(1), 11-11 (2021-01-16)
Besides their original regulating roles in the brain, spinal cord, retina, and peripheral nervous system for mediating fast excitatory synaptic transmission, glutamate receptors consisting of metabotropic glutamate receptors (GluRs) and ionotropic glutamate receptors (iGluRs) have emerged to have a critical
Produkty
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.