Kluczowe dokumenty
SRP5001
AKT1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC99656, PKB, PRKBA, RAC, RAC-α
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linia produktu
PRECISIO® Kinase
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
103-139 nmol/min·mg
masa cząsteczkowa
~85 kDa
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.