Kluczowe dokumenty
SRP4988
Sigma-Aldrich
PEDF human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
EPC-1, EPC1, PIG35, Pigment epithelium-derived factor, Serpin-F1, SerpinF1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~44.5 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | hybridoma: suitable
western blot: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
przydatność
suitable for Western blot
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PEDF(5176)
Opis ogólny
Obszar badań: Apoptoza
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) jest wielofunkcyjną glikoproteiną należącą do rodziny inhibitorów proteazy serynowej (serpin). Białko to jest szeroko wyrażane w różnych tkankach i narządach ssaków i charakteryzuje się pętlą centrum reaktywnego (RCL), wspólną cechą strukturalną serpin. PEDF odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wielu funkcji fizjologicznych. SERPINF1 mRNA, który koduje PEDF, wykazuje wysoki poziom ekspresji zarówno w ludzkich wątrobach płodowych, jak i dorosłych, a także w szpiku kostnym dorosłych ludzi.
Pigment epithelium-derived factor (PEDF) jest niehamującą serpiną. Jest to glikoproteina o masie 50 000 Da wytwarzana i wydzielana w wielu tkankach w całym organizmie. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17p13.3. Rekombinowany ludzki PEDF wytwarzany w Escherichia coli jest pojedynczym, nieglikozylowanym łańcuchem polipeptydowym zawierającym 400 aminokwasów i mającym masę cząsteczkową 44,5 kDa.
Zastosowanie
Czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego (PEDF) był stosowany w hodowli komórkowej do produkcji perycytów i w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Białko PEDF (pigment epithelium-derived factor) ma kluczowe znaczenie dla różnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych, w tym fibrogenezy i stanu zapalnego. Uznaje się, że niedobór PEDF przyczynia się do rozwoju wielu procesów chorobowych.
Czynnik pochodzący z nabłonka barwnikowego (PEDF) ma właściwości neurotroficzne, antyangiogenne i antynowotworowe. Kluczowym elementem antyangiogennego działania PEDF jest indukcja apoptozy w proliferujących komórkach śródbłonka. Dodatkowo jest on zdolny do hamowania aktywności czynników angiogennych, takich jak czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) i czynnik wzrostu fibroblastów-2 (FGF-2). Rozpoznanie receptora błony komórkowej związanego z lipazą dla PEDF (PEDF-R), który wiąże się z PEDF z wysokim powinowactwem, powinno ułatwić dalsze wyjaśnienie podstawowych mechanizmów działania tej pluripotencjalnej serpiny. Unikalny zakres aktywności PEDF kojarzy go jako potencjalny środek terapeutyczny w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z układem naczyniowym, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) i retinopatia cukrzycowa proliferacyjna (PDR). Ponadto PEDF ma potencjał funkcjonalny w leczeniu różnych chorób związanych z angiogenezą, w tym wielu nowotworów.
Postać fizyczna
The sterile filtered, concentrated (1 mg/ml) protein solution was lyophilized from 20 mM PBS and 150 mM NaCl, pH-7.4.
Rekonstytucja
Rozpuścić w sterylnym dH2Odo stężenia 0,1 -1 mg/ml i pozwolić, aby liofilizowany granulat całkowicie się rozpuścił. Roztwór ten można następnie rozcieńczyć w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pigment Epithelium-Derived Factor (PEDF) hypersensitivity in CAR & AMD
Charles Thirkill
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54 (2013)
Pigment epithelium-derived factor: clinical significance in estrogen-dependent tissues and its potential in cancer therapy.
Franco-Chuaire ML
Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 18(9), 837-855 (2015)
Isolation and culture of endothelial cells, pericytes and perivascular resident macrophage-like melanocytes from the young mouse ear.
Neng L
Nature Protocols, 8(4), 709-720 (2013)
Pigment epithelium-derived factor behaves like a noninhibitory serpin. Neurotrophic activity does not require the serpin reactive loop.
Becerra SP
The Journal of Biological Chemistry, 270(43), 25992-25999 (1995)
Pigment epithelium-derived factor downregulates vascular endothelial growth factor (VEGF) expression and inhibits VEGF-VEGF receptor 2 binding in diabetic retinopathy.
Zhang SX
Journal of Molecular Endocrinology, 37(1), 1-12 (2006)