SRP4908
Visfatin
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Nicotinamide phosphoribosyltransferase, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1 homolog
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
~55.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Nampt(59027)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3