SRP4634
VEGF-C from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
VEGFC, Vascular Endothelial Growth Factor-C
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
>200 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
~18.0 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Vegfc(22341)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3