SRP4388
SDF-1alpha (CXCL12) from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
CXCL12, PBSF, Pre-B cell growth-stimulating factor, SDF-1, chemokine (C-X-C motif) ligand 12, hIRH
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
siła działania
50-100 ng/mL
masa cząsteczkowa
~7.9 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Sdf1(20315)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3