SRP4251
MIP-2 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CXCL2, Gro-β, Growth- regulated protein β, MIP2-α, Macrophage inflammatory protein 2-α, chemokine (C-X-C motif) ligand 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~7.8 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Cxcl2(20310)
Opis ogólny
MIP-2 (microphage inflammatory protein-2), or Cxcl2 ((C-X-C motif) ligand 2), was initially recognized as a 6kDa protein released by an LPS (lipopolysaccharide)-stimulated mouse macrophage cell line. It belongs to the chemokine family which contains 6-14kDa, heparin-binding cytokines. It is a member of the a (CXC) chemokine family, where any amino acid separates both conserved cysteines.
Mouse MIP-2 is a 7.8kDa protein containing 73 amino acid residues including the ‘RLR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.
Mouse MIP-2 is a 7.8kDa protein containing 73 amino acid residues including the ‘RLR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.
Działania biochem./fizjol.
MIP-2 (białko zapalne mikrofagów-2) lub Cxcl2 ((motyw C-X-C) ligand 2) jest funkcjonalnym homologiem ludzkiej IL-8 (interleukiny) u myszy i podobnie jak ludzka IL-8 indukuje silną aktywność chemotaktyczną neutrofili. Może mieć kluczowe znaczenie w rekrutacji i napływie komórek odpornościowych w stanach zapalnych i infekcjach. Wirus mysiego zapalenia mózgu i rdzenia Theiler (TMEV) indukuje ekspresję MIP-2 u genetycznie wrażliwych, ale nie opornych szczepów myszy. U myszy, w ostrym i przewlekłym uszkodzeniu wątroby, szlaki sygnałowe TLR2 (receptor toll-podobny)/S100A9/MIP-2 mają kluczowe znaczenie dla rekrutacji neutrofili, co może mieć implikacje terapeutyczne w selektywnym manipulowaniu neutrofilami w chorobach wątroby, przy jednoczesnym omijaniu normalnego gojenia się ran i odpowiedzi regeneracyjnych.
Postać fizyczna
Sterile filtered and then lyophilized without additives.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1 mg/ml. Roztwór można rozcieńczać w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Theiler's virus induces the MIP-2 chemokine (CXCL2) in astrocytes from genetically susceptible but not from resistant mouse strains.
Rubio N et al
Cellular Immunology, 239(1), 31-40 (2006)
A TLR2/S100A9/CXCL-2 signaling network is necessary for neutrophil recruitment in acute and chronic liver injury in the mouse.
Moles A et al
Journal of Hepatology, 60(4), 782-791 (2014)
Stéphanie Val et al.
JAMA otolaryngology-- head & neck surgery, 141(11), 997-1005 (2015-10-30)
Chronic otitis media with effusion is characterized by middle ear secretion of mucin glycoproteins, predominantly MUC5B; MUC5AC, the other secretory mucin studied frequently, has also been identified in the middle ear. Emerging evidence suggests a dichotomous role for these mucins
Hassan O J Morad et al.
Scientific reports, 12(1), 11078-11078 (2022-07-01)
Immune cell chemotaxis to the sites of pathogen invasion is critical for fighting infection, but in life-threatening conditions such as sepsis and Covid-19, excess activation of the innate immune system is thought to cause a damaging invasion of immune cells
Lingtao Luo et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 307(7), L586-L596 (2014-08-03)
Excessive neutrophil activation is a major component in septic lung injury. Neutrophil-derived DNA may form extracellular traps in response to bacterial invasions. The aim of the present study was to investigate the potential role of neutrophil extracellular traps (NETs) in