SRP4210
GRO/KC from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CXCL1, GRO α, GRO1, Growth-regulated α protein, NAP-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
10-100 ng/mL
masa cząsteczkowa
~7.8 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Cxcl1(14825)
Opis ogólny
Mysi KC (znany również jako mysi GRO-α) należy do rodziny chemokin C-X-C. Mouse KC jest białkiem o masie 7,8 kDa zawierającym 72 reszty aminokwasowe.
Onkogeny regulowane wzrostem (GRO) / chemoatraktant keratynocytów (KC) należy do rosnącej nadrodziny białek zapalnych. KC charakteryzuje się czterema konserwowanymi resztami cysteiny z motywem CXC.
Działania biochem./fizjol.
Onkogeny regulowane przez wzrost (GRO)/ chemoatraktant keratynocytów (KC) odgrywają istotną rolę w gojeniu się ran i stanach zapalnych. U szczurów poziom GRO/KC w surowicy może być stosowany jako biomarker predykcyjny dla hamującego wpływu środków chemoprewencyjnych na karcynogenezę przełyku.
Postać fizyczna
Sterile filtered and then lyophilized without any additives.
Rekonstytucja
Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1 mg/ml. Roztwór ten można rozcieńczać w innych buforach wodnych.
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Multiple berry types prevent N-nitrosomethylbenzylamine-induced esophageal cancer in rats
Stoner GD, et al.
Pharmaceutical Research, 27(6), 1138-1145 (2010)
Cloning and sequencing of a new gro transcript from activated human monocytes: expression in leukocytes and wound tissue
Iida NAOKO and Grotendorst GR
Molecular Cell Biology, 10(10), 5596-5599 (1990)
Cloning and sequencing of a new gro transcript from activated human monocytes: expression in leukocytes and wound tissue.
Iida N A O K O, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 10(10), 5596-5599 (1990)
Aimalie L Hardaway et al.
Clinical & experimental metastasis, 32(4), 353-368 (2015-03-25)
Increased bone marrow adiposity is a common feature of advanced age, obesity and associated metabolic pathologies. Augmented numbers of marrow adipocytes positively correlate with dysregulated bone remodeling, also a well-established complication of metastatic disease. We have shown previously that marrow
Yuan Sun et al.
The journal of pain : official journal of the American Pain Society, 15(8), 856-866 (2014-06-03)
Chronic opioid consumption increases postoperative pain. Epigenetic changes related to chronic opioid use and surgical incision may be partially responsible for this enhancement. The CXCL1/CXCR2 signaling pathway, implicated in several pain models, is known to be epigenetically regulated via histone
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SRP4210-20UG | 4061837226366 |