Kluczowe dokumenty
SRP3324
Sigma-Aldrich
Thymosin β4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Hematopoietic system regulatory peptide, Seraspenide, T-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
0.5-10 μg/mL
masa cząsteczkowa
5.2 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TMSB4X(7114)
Opis ogólny
Tymozyna-β4 to małe białko sekwestrujące aktynę należące do rodziny tymozyny-β, które występuje w wysokich stężeniach w śledzionie, grasicy i makrofagach otrzewnowych, gdzie jest najbardziej odpowiedzialne za organizację struktury cytoszkieletu. Powszechnie występująca w znacznych ilościach w mózgu, płucach, wątrobie, nerkach, jądrach i sercu, tymozyna-β4 jest również syntetyzowana przez komórki niezwiązane z układem siateczkowo-śródbłonkowym, takie jak mioblasty i fibroblasty, i ulega ekspresji na nieregularnych poziomach w kilku liniach komórek krwiotwórczych, złośliwych komórkach limfoidalnych i komórkach szpiczaka. Gen jest mapowany na ludzkim chromosomie Xq21-22. Rekombinowana ludzka tymozyna-β4 jest glikoproteiną o masie 5,2 kDa zawierającą 45 reszt aminokwasowych.
Działania biochem./fizjol.
W tkankach ssaków białko tymozyna-β4 działa jako modulator polimeryzacji/depolimeryzacji aktyny poprzez tworzenie kompleksu 1:1 z monomerem G (globularną) aktyną i hamuje polimeryzację aktyny w celu utworzenia aktyny F (nitkowatej), która wraz z innymi białkami wiąże mikrofilamenty w celu budowy cytoszkieletu. Oprócz regulacji polimeryzacji aktyny, badania wykazały również, że tymozyna-β4 stymuluje wydzielanie podwzgórzowego hormonu uwalniającego hormon luteinizujący i hormonu luteinizującego, hamuje migrację makrofagów otrzewnowych, indukuje zmiany fenotypowe w liniach komórek T podczas wczesnych mechanizmów obronnych gospodarza i hamuje postęp hematopoetycznych pluripotencjalnych komórek macierzystych do fazy S. Zwiększa również angiogenezę, migrację i adhezję komórek śródbłonka oraz tworzenie kanalików. Tymozyna-β4 uczestniczy również w gojeniu się ran, zmniejszając stan zapalny i wykazując działanie przeciwwłóknieniowe. Kontroluje również migrację komórek nowotworowych.
Postać fizyczna
Liofilizowany bez żadnych dodatków.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20 °C do -80 °C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The actin-sequestering protein thymosin beta-4 is a novel target of hypoxia-inducible nitric oxide and HIF-1a regulation.
Ryu YK, et al.
PLoS ONE, 9, e106532-e106532 (2014)
Thymosin ?4-sulfoxide attenuates inflammatory cell infiltration and promotes cardiac wound healing.
Evans MA, et al.
Nature Communications, 4, 2081-2081 (2013)
The actin binding site on thymosin beta4 promotes angiogenesis.
Philp D, et al.
Faseb Journal, 17, 2103-2105 (2003)
Alexander Belyy et al.
Nature communications, 12(1), 6628-6628 (2021-11-18)
Bacterial human pathogens secrete initially inactive nucleotidyl cyclases that become potent enzymes by binding to actin inside eukaryotic host cells. The underlying molecular mechanism of this activation is, however, unclear. Here, we report structures of ExoY from Pseudomonas aeruginosa and
beta-Thymosins, small acidic peptides with multiple functions.
Huff T, et al.
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 33, 205-220 (2001)