SRP3292
R-SPONDIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Rspo1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
1.0-3.0 μg/mL ED50
masa cząsteczkowa
26.0-40.0 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RSPO1(284654)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.