SRP3268
PDGF-AA human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GDGF, ODGF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
1.0-3.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
28.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PDGFA(5154)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.