SRP3217
LIGHT from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥96% (SDS-PAGE), ≥96% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
HVEM-L, TNFSF14
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥96% (HPLC)
≥96% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
20.1 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... TNFSF14(50930)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)