SRP3125
NOV human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CCN3, IGFBP9, Nephroblastoma Overexpressed Gene, NovH
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
1.0-2.0 μg/mL ED50
masa cząsteczkowa
36.2 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NOV(4856)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)