SRP3122
Neuritin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CPG15, NRN1
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
20.0-30.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
9.7 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NRN1(51299)
Opis ogólny
Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.8kDa polypeptide monomers, each containing 89 amino acid residues.
Działania biochem./fizjol.
Recombinant human Neuritin is a covalently disulfide-linked homodimer, consisting of two 9.8kDa polypeptide monomers, each containing 89 amino acid residues.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)