SRP3101
KLF4-TAT human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
EZF, GKLF, Kruppel-like factor-4
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
51.7 kDa
opakowanie
pkg of 25 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KLF4(9314)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3