SRP3013
Beta D-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Beta-defensin 104, DEFB104A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
6.0 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
przydatność
suitable for
numer dostępu UniProt
spektrum działania antybiotyku
fungi
mycobacteria
viruses
Tryb działania
cell membrane | interferes
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DEFB104A(140596)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3