SRP2142
RARβ, ligand binding domain (173-409), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HAP, NR1B2, RRB2
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~53.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
450 μg/mL
metody
ligand binding assay: suitable
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RARB(5915)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1