SRP2125
RXRα, ligand binding domain, (200-462), GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FLJ00280, FLJ00318, FLJ16020, FLJ16733, MGC102720, NR2B1
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~56.5 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
350 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... RXRA(6256)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1