SRP2067
CAR, ligand binding domain (101-348) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
CAR, CAR1, MB67, MGC150433, MGC97144, MGC97209
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥85% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~30 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
500 μg/mL
kolor
clear
colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... NR1I3(9970)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)