SRP2044
PPAR, β human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FAAR, MGC3931, NR1C2, NUC1, NUCI, NUCII, PPARB
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Postać
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~52 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
350 μg/mL
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PPARD(5467)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1