Kluczowe dokumenty
SRP2029
Sigma-Aldrich
Sp1 GC-box binding protein human
≥70% (SDS-PAGE)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~80.7 kDa
opakowanie
pkg of 2 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
100 μg/mL
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
kolor
clear colorless
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SP1(6667)
Opis ogólny
Specyficzne białko 1 (Sp1) jest regulatorem transkrypcji, który ma domenę transaktywacji na N-końcu i domenę wiążącą DNA na C-końcu, które zawierają trzy palce cynkowe (ZF). Ten czynnik transkrypcyjny selektywnie wiąże się z sekwencją heksanukleotydową GGGCGG (GC-box). Należy do rodziny czynników transkrypcyjnych i znajduje się na ludzkim chromosomie 12q13.
Działania biochem./fizjol.
Specyficzne białko 1 (Sp1) kontroluje regulację w górę i w dół hCtr1 (ludzkiego transportera miedzi o wysokim powinowactwie 1). Kontroluje ekspresję kilku genów, które uczestniczą w różnicowaniu, cyklu komórkowym i onkogenezie. Ma zdolność wiązania elementów promotora bogatych w GC/GT za pomocą palców cynkowych typu C (2) H (2) w domenach C-końcowych.
Sp1 was first detected in HeLa cells on the basis of its ability to activate the SV40 early promoter transcription. Subsequently it was shown to recognize and bind selectively to a GC-rich consensus sequence (GC-box: GGGCGG or CACCC) that presents in the promoter of several important cellular genes, including SV40 early, HIV-1, PDGF-B etc. Sp1 was the first transcription factor to be cloned. Analysis of structure and function has revealed that Sp1 can be separated into discrete functional domains. The DNA-binding domain consists of three zinc fingers that specifically bind to the GC-box element. Sp1 contains at least four separate transcriptional activation domains. Two of these domains are glutamine-rich, a well-characterized motif found in several other transcription factors. In addition to transcription, Sp1 function has been linked to cell growth, cancer, Huntington disease and other disorders through transcriptional regulation or specific protein-protein interactions. The function of Sp1 can be regulated by phosphorylation and glycosylation.
Postać fizyczna
Clear and colorless frozen liquid solution
Uwaga dotycząca przygotowania
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. While working, please keep sample on ice.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An insight into the phylogenetic history of HOX linked gene families in vertebrates
Abbasi AA and Grzeschik KH
BMC Evolutionary Biology (2007)
New insights into the multiple functions of Spl, a ubiquitous transcription factor.
Parnaik V K
Current Science, 76(2), 166-172 (1999)
MiR-24 enhances radiosensitivity in nasopharyngeal carcinoma by targeting SP1
Kang M, et al.
Cancer Medicine, 5(6), 1163-1173 (2016)
Sp1 and Sp3 function as key regulators of leukotriene C(4) synthase gene expression in the monocyte-like cell line, THP-1.
Serio KJ et al
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 23(2), 234-240 (2000)
Effects of Cu(II) and cisplatin on the stability of Specific protein 1 (Sp1)-DNA binding: Insights into the regulation of copper homeostasis and platinum drug transport
Yan D, et al.
Journal of Inorganic Biochemistry, 161, 37-39 (2016)