SRP2028
TFIIA, reconstituted human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MGC129969, TF2A1, TF2A2, TFIIA
About This Item
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
150 μg/mL
kolor
clear colorless
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GTF2A1(2957) , GTF2A2(2958)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)