SRP2018
GAL4 [(1-147) + E1A (121-223)] from Saccharomyces cerevisiae canine adenovirus
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
E1A
About This Item
pochodzenie biologiczne
Saccharomyces cerevisiae
canine
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥70% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
~33 kDa
opakowanie
pkg of 4 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
100 μg/mL
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
kolor
colorless to clear
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)