SRP0734
PIP4K2B, Aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
aktywność właściwa
4500-6000 nmol/min·mg (ADP-Glo)
masa cząsteczkowa
~73 kDa
stężenie
0.1 μg/μL
nr dostępu
NM_003559
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PIP4K2B(8396)
Zastosowanie
Przydatny do testów kinazowych.
Działania biochem./fizjol.
Rekombinowany ludzki PIP4K2B o pełnej długości został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. PIP4K2B (4-kinaza fosfatydyloinozytolo-5-fosforanowa, typ II, beta) katalizuje fosforylację fosfa-tidyloinozytolo-5-fosforanu na czwartym hydroksylu pierścienia myo-inozytolu, tworząc fosfatydyloinozytolo-5,4-bisfosforan. PIP4K2B jest członkiem rodziny 4-kinazy fosfatydyloinozytolo-5-fosforanu. PIP5K2B oddziałuje specyficznie z regionem błonowym receptora p55 TNF, a aktywność PIP5K2B wzrasta w komórkach ssaków pod wpływem leczenia TNF-alfa (1). PIP5P4KB odgrywa rolę w określaniu wrażliwości na insulinę i otyłości (2).
Rekonstytucja
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)