SRP0729
PCTK3 (CDK18)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
aktywność właściwa
35-55 nmol/min·mg (radiometric)
masa cząsteczkowa
~64 kDa (Cyclin Y)
~76 kDa (PCTK3)
stężenie
0.1 μg/μL
nr dostępu
BC011526
NM_145012
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CCNY(219771) , CDK18(5129)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)