Kluczowe dokumenty
SRP0720
Sigma-Aldrich
SBK1, Aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
70-95% (SDS-PAGE)
Formularz
frozen liquid
aktywność właściwa
15-25 nmol/min·mg (radiometric)
masa cząsteczkowa
~69 kDa
stężenie
0.05-0.1 μg/μL
nr dostępu
NM_001024401
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SBK1(388228)
Zastosowanie
Przydatny do testów kinazowych.
Działania biochem./fizjol.
Rekombinowany ludzki SBK1 o pełnej długości został wyrażony przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf9 przy użyciu N-końcowego znacznika GST. SBKI lub kinaza wiążąca domenę SH3 1 jest nową kinazą białkową serynowo-treoninową strukturalnie spokrewnioną z kinazą białkową specyficzną dla żołądka Xenopus, Pk9.7, która posiada sekwencję konsensusową dla domeny wiążącej SH3 z rozwijającego się mózgu szczura i odgrywa ważną rolę w szlakach przekazywania sygnałów związanych z kontrolą rozwoju mózgu (1). SBK1 może przewidywać szeroką funkcję komórkową, a jego dysregulacja w niektórych nowotworach sugeruje udział białka w patogenezie ludzkich nowotworów (2).
Rekonstytucja
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 mM glutationu, 0,1 mM EDTA, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)