Kluczowe dokumenty
SRP0623
Sigma-Aldrich
CD39, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
ENTP1, Ecto-ATPase 1, Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
51 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ENTPD1(953)
Opis ogólny
Human CD39, also known as Cluster of Differentiation 39, GenBank Accession number NM_001776, a.a. 38-478 with C-terminal His-tag. MW = 51 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)