Kluczowe dokumenty
SRP0595
Sigma-Aldrich
GLS2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
L-glutaminase, L-glutaminase amidohydrolase, glutaminase liver isoform (liver mitochondria)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in E. coli
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
66 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GLS2(27165)
Opis ogólny
Human glutaminase liver isoform (liver, mitochondria), also known as GLS2, L-glutaminase, and L-glutaminase amidohydrolase, GenBank Accession No.NM_013267, a.a. 15-602, with N-terminal His-tag, MW=66 kDa, expressed in an E.coli cell expression system.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)