Kluczowe dokumenty
SRP0543
Sigma-Aldrich
LAG3 (CD223), Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CD223, Lag, Lag-3, Lymphocyte-Activation Gene 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
74.8 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... LAG3(3902)
Opis ogólny
Human secreted LAG3, Fc fusion protein, also known as Lymphocyte-Activation Gene 3 and CD223, with C-terminal Avitag. GenBank Accession No. NM_002286, a.a. 23-450 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 74.8 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)