Kluczowe dokumenty
SRP0536
Sigma-Aldrich
SIRP-alfa (CD172A), His-Tag, znakowany biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Bit, CD172a, Fosfataza tyrozynowo-białkowa niebędąca substratem typu receptorowego 1, MyD-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
40.3 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... SIRPA(140885)
Opis ogólny
Sygnał regulacyjny proteinalfa (SIRP-α), znany również jako fosfataza tyrozynoproteinowa typu niereceptorowego substratu 1, CD172a, Bit i MyD-1, GenBank Accession No. NP_542970, a.a. 27-370, z C-końcowymi znacznikami Avi i His, MW 40,3 kDa*, wyrażony w systemie ekspresji HEK293 i enzymatycznie biotynylowany przy użyciu technologii Avitag. Białko to działa jako receptor dla CD47; a.a. 27-370 odpowiadają zewnątrzkomórkowej części SIRP-α. *Uwaga: SIRP-α jest silnie glikozylowany, co skutkuje wyższą masą cząsteczkową.
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)