Kluczowe dokumenty
SRP0535
Sigma-Aldrich
CD160, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Natural killer cell receptor BY55
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
17.5 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD160(11126)
Opis ogólny
Human CD160, also known as Natural killer cell receptor BY55, GenBank Accession No. NM_007053, a.a. 27-159 expressed in a HEK293 cell expression system, with a Cterminal His-tag and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 17.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
Postać fizyczna
Aqueous solution
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)