Kluczowe dokumenty
SRP0526
Sigma-Aldrich
B7-1 (CD80), fuzja FC, znakowana biotyną
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
CTLA-4 Przeciwreceptor B7.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Formularz
frozen liquid
masa cząsteczkowa
52.5 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CD8O(941)
Opis ogólny
CD80 lub B7-1 ulega ekspresji w komórkach prezentujących antygen (APC). Gen CD80 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q13.33.
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne B7-1-Fc, znane również jako CD80, z C-końcowym Avitag. GenBank Accession No. NM_005191, a.a 35-242 wyrażone w systemie ekspresji komórek HEK293 i enzymatycznie znakowane biotyną przy użyciu technologii Avitag. MW = 52,5 kDa (monomer). To białko ma wyższą M.W. przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Działania biochem./fizjol.
CD80 jest skuteczną cząsteczką kostymulującą niezbędną do nadzoru immunologicznego podczas kancerogenezy. Hamuje progresję nowotworu. Reguluje aktywację komórek T w celu kontrolowania odpowiedzi immunologicznej. Stres komórkowy zwiększa ekspresję CD80. Zmniejszoną ekspresję CD80 obserwuje się w raku okrężnicy. Wysoki poziom CD80 stymuluje przeciwnowotworowe odpowiedzi immunologiczne. Dlatego też zwiększenie ekspresji CD80 w guzach może służyć jako skuteczne podejście do immunoterapii nowotworów. CD80 w moczu jest uznawany za ważny biomarker idiopatycznego zespołu nerczycowego (INS). CD80 może być zaangażowany w białkomocz, reorganizację aktyny i migrację podocytów. Jego ekspresja w podocytach jest związana z chorobą minimalnych zmian (MCD).
Postać fizyczna
Roztwór wodny
Informacje prawne
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)